Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TRACE™ TR-1
Code produit. 10068942 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10068942
Marque: Thermo Scientific™ 260A131P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Utilisez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Colonnes TraceGOLD
• Faible relargage
• Fiabilité et reproductibilité
• Large gamme d'accessoires
• Chaque colonne est testée en usine et
• Colonne GC TRACE TR-1
• 100% polydimethylsiloxane
• Non polaire
• Lavable au solvant
• Température maximale 360°C (selon épaisseur du film) pour un reconditionnement aisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 340/360°C
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire TR-1
Type d’USP G1, G2, G38
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Apolaire