Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TRACE™ TR-1
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
• Faible relargage
• Fiabilité et reproductibilité
• Large gamme d'accessoires
• Chaque colonne est testée en usine et
• Colonne GC TRACE TR-1
• 100% polydimethylsiloxane
• Non polaire
• Lavable au solvant
• Température maximale 360°C (selon épaisseur du film) pour un reconditionnement aisé
• Inclus avec un certificat de performance avec numéro de série.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | TR-1 |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |