Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
15 m
30m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
- Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
- Activité de surface exceptionnellement faible
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- Herbicides
- Stupéfiants
- Hydrocarbures polyaromatiques
- Produits pharmaceutiques
Tekniske data
Tekniske data
| Température max. | 330/360°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-35 MS |
| Type d’USP | G42 |
| À utiliser avec (application) | Analyse pharmaceutique, GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), GC/MS pour les produits pharmaceutiques |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion