Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
- Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
- Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
- Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
- Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
- Alcools
- Acides gras libres
- Composés aromatiques
- Parfums
- Pesticides à faible polarité
Specifica
Specifica
| Température max. | 320/340°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-5 |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour les alcools, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30m |
| Polarité | Apolaire |
| Description | 30m x 0,25 mm x 0.5um |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.