Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Code produit. 10380975 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10380975
Brand: Thermo Scientific™ 260F225P
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Bleeding faible et stabilité élevée
  • Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
  • Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
  • Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des phénols, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire
Description 30 m x 0,53 mm x 0,5 μm