Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Code produit. 10434403 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10434403
Marque: Thermo Scientific™ 260F130P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Bleeding faible et stabilité élevée
  • Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
  • Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
  • Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des amines, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Apolaire
Description 15 m x 0,25 mm x 0,25 μm