Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Code produit. p-4522462 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
10 m
120 m
25m
30 m
50 m
60m
60 m
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10390975
Marque: Thermo Scientific™ 260M096P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Choisissez les colonnes de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME pour la séparation des isomères cis / trans et des esters méthyliques d’acide gras (FAME) avec divers degrés d’insaturation. La colonne TRACE TR-FAME est une colonne à base de cyanopropylphényl spécifiquement conçue pour la séparation des FAME. Elle est également adaptée aux applications impliquant une colonne à polarité élevée pour la détection MS.
Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible pour MS, même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
  • Phase polaire, 70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane
  • Température de fonctionnement supérieure à celle des autres colonnes
Applications :
  • FAME
  • Isomères cis / trans, FAME
Utilisations recommandées :
  • FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 250/260°C
Diamètre (métrique) 0,1 mm
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-FAME
À utiliser avec (application) Analyse des isomères cis/trans FAME, GC/MS pour l’analyse des isomères cis/trans FAME
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 10 m
Polarité Polaire
Description 10 m x 0,10 mm x 0,20 μm