Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bleeding faible même à des températures élevées. Choisissez les colonnes GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
- Phase polaire, polyéthylène glycol modifié au TPA
- Phase FFAP liée
- Qualité testée pour l’analyse de composés acides
- Équivaut aux phases USP G25 et G35
- Qualité et reproductibilité excellentes
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations difficiles à analyser
- Performances fiables et reproductibles
Utilisation recommandée :
- Acides
- Analyse FFAP
- Alcools
Spécification
Spécification
| Température max. | 240/250°C |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-FFAP |
| Type d’USP | G25, G35 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés acides, GC pour l’analyse des composés acides |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Polaire |
| Afficher plus |