Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-V1
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 sont des colonnes de polarité moyenne à film épais.
- Phase de polarité moyenne, 6 % cyanopropylphényl polysiloxane
- Films épais pour l’analyse d’analytes volatils
- Bleeding faible adapté à la détection MS
- Semblable à : DB-624, BPX volatils, Rtx volatils, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés organiques volatils
- Alcools
- EPA 502.2, 608 et 624
Spécification
Spécification
| Température max. | 280/300°C |
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-V1 |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’alcool, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour l’EPA 502.2, 608 et 624 |
| Épaisseur du film | 1,8 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Afficher plus |