Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-V1
Code produit. p-4522516 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10030213
Marque: Thermo Scientific™ 260V332P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes à film épais à polarité moyenne.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 sont des colonnes de polarité moyenne à film épais.
  • Phase de polarité moyenne, 6 % cyanopropylphényl polysiloxane
  • Films épais pour l’analyse d’analytes volatils
  • Bleeding faible adapté à la détection MS
  • Semblable à : DB-624, BPX volatils, Rtx volatils, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • EPA 502.2, 608 et 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 280/300°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-V1
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Analyse de l’alcool, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour l’EPA 502.2, 608 et 624
Épaisseur du film 1,4 µm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description 30 m x 0,25 mm x 1,40 µm