Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Code produit 11754236 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
1 μS
10 μs
100 μS
100 000 μS
10 000 μS
150 000 μS
1 000 μS
1 413 μS
200 000 μS
5 μS
Résistivité:
0,000005 μm
0,000006 μm
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,1 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150 000 μm
200 000 μm
Concentration or Composition Notes:
Flacon individuel testé par NIST
Lot testé par NIST
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Résistivité Concentration or Composition Notes unitSize
11754236 200 000 μS 0,000005 μm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11744236 150 000 μS 0,000006 μm Flacon individuel testé par NIST -
11784226 100 000 μS 0,00001 mOhm Lot testé par NIST 1 pièce
11704246 100 000 μS 0,00001 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11774226 10 000 μS 0,0001 mOhm Lot testé par NIST 1 pièce
11794236 10 000 μS 0,0001 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11724246 1 413 μS 0,00071 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11784236 1 000 μS 0,001 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11754226 100 μS 0,01 mOhm Lot testé par NIST 1 pièce
11774236 100 μS 0,01 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11764236 10 μs 0,1 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11714246 5 μS 0,5 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
12399325 1 μS 1,0 mOhm Flacon individuel testé par NIST 1 pièce
11794226 150 000 μS 150 000 μm Lot testé par NIST 1 pièce
11704236 200 000 μS 200 000 μm Lot testé par NIST 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11754236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    101.79€ / 1 pièces
    Économisez 4.21€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour étalon d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ±  0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.
Informations sur la commande
Dans un flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
Nom chimique ou matériau Conductivity Standard
Description NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧
Conditionnement Flacon
Concentration or Composition Notes Flacon individuel testé par NIST
Traçabilité au NIST NIST Individual Bottle Tested
Conductivité 200 000 μS
Résistivité 0,000005 μm
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Certifications/Conformité ISO 17034
Couleur Clear
À utiliser avec (équipement) Conductivity Meter
Solubilité Soluble in water
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon de conductivité
Quantité 1 x 473 mL (16 oz.)