Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox et écran LCD de 0,25 po
Code produit. 11759725 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,4°C
±1°C
Modèle:
Thermomètre Ultra résistant aux aliments / étanche / résistant au perçage / anti-chute
Thermomètre antichoc / étanche
Thermomètre à porte-clés
Thermomètre résistant aux aliments / résistant au perçage / anti-éclaboussures / anti-chute
Thermomètre ultra étanche et résistant aux chocs
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11759725
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et autres semi-solides
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ Traceable™ avec tige en acier inox résistent aux acides, aux bases et aux solvants. Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et des semi-solides.
  • Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
  • Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST
  • Les thermomètres étanches (voir modèles 14-648-43, -44) sont parfaits pour les laboratoires humides, les zones de lavage et l’utilisation sur le terrain
  • Thermomètres à écran LCD 0,375 po disponibles (voir n° cat. 14-648-47) ; également disponible avec des protections (voir n° de cat. 06-664-32 et 06-664-30)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Profondeur (impériale) 1 in
Profondeur (métrique) 2,5 cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,19 in
À utiliser avec (application) Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers
Comprend Batterie, sonde en acier inox et certificat Traceable
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 240 mm
Longueur (métrique) de sonde 20 cm
Matériau Stainless Steel
Modèle Thermomètre Ultra résistant aux aliments / étanche / résistant au perçage / anti-chute
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1,25 oz.
Poids (métrique) 35 g
Largeur (impériale) 3,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 9,5 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±0,4°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 9,5 cm