Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur enregistreur de données USB à température très basse Traceable™ Excursion-Trac™
Code produit. p-8015413 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Excursion-Trac, 1 sonde
Excursion-Trac, 2 sondes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15560765
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Thermomètre, adaptateur secteur, sonde en acier inoxydable avec sonde avec DTR en platine.
Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de temps définis par l’utilisateur
Thermomètre enregistreur de données avec des intervalles de temps définis par l’utilisateur
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ sont parfaits pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs. Avec intervalles de temps définis par l’utilisateur.
Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -90 à 105°C et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures.
  • Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Répond aux exigences actuelles des CDC en matière de stockage et de surveillance des vaccins
  • Structure à enregistrement continu, conserve les 525 600 mesures de température les plus récentes
  • La mémoire peut être effacée sur l’unité après le téléchargement des données sur la clé USB
  • Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire pleine, transfert de données USB et état d’alarme actif
  • Traçabilité NIST pour plus de précision
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Capacité d’enregistrement des données : 525 600 observations de température
  • Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
  • La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
  • Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
  • Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
  • Nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC ou Mac™ à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
  • Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
Caractéristiques d’enregistrement
  • Surveillez les relevés pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période avec le journal de données évolutif
  • Intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur d’une observation / minute à une observation / 24 heures
  • La capacité de mémoire maintient une année de données enregistrées lors de l’utilisation d’intervalles d’une minute et plus longtemps lors de l’utilisation d’intervalles plus importants
Caractéristiques de la sonde flacon
  • Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
  • La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
  • Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
Remarque :
les piles sont conçues pour économiser de l’énergie et durent 7 jours. Cette unité est fournie en format standard avec un adaptateur secteur, recommandé pour une utilisation standard.
  • Plage de températures : -90°C à 105°C (-130°F à 221°F)
  • Résolution de la température : 0,01°
  • Précision : ±0,2°C
  • Points d’étalonnage : -80°C, -40°C, 0°C et 100°C
  • La référence 15-079-624 comprend 1 sonde en acier inox 316 avec sonde avec DTR Platinum
  • La référence 15-079-625 comprend 2 sondes en acier inox 316 avec sondes DTR Platinum
Spécification
Type Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données
Type d’affichage LCD
Étalonnage Calibré
Types d’alarme LED visuelle, alerte audio, segment LCD clignotant, Audible, Segment à LCD clignotant
Software Type TraceableLIVE
Autonomie de la batterie 7 jours
Comprend Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Interface USB
Modèle Excursion-Trac, 1 sonde
Types de capteur Platine RTD, capteur de flacon tamponné par température
Précision (température) plusmn;0,2°°C
Plage -90°C à plus;105°C (-130F à plus;221F)
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) -130°F to +221°F
Plage de températures (métrique) -90°C à +105°C