Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres kaléidoscope Traceable™, rouge choquant
Code produit. 11596883 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Gris
Jaune doré
Prune pourpre
Rouge
Vert sapin
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11596883
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile d’une durée de vie de deux ans assurant un fonctionnement en continu, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis. Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis.Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
  • Durée de la minuterie : 24 heures avec une résolution de 0,01 seconde pendant les 30 premières minutes, 1 seconde après celle-ci ; précision de 0,01 %
  • Action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu
  • Alarme de l’heure du jour
  • Toucher tactile, un “clic” donne une action positive
  • Grands chiffres LCD de 0,64 cm (0,25 po)
  • Dimensions : 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2 × 2,25 × 0,5 po) (L x l x H)
  • Poids : 1 oz (28.4 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 24 h
Alarms Audible
Précision 0,01%
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Couleur Rouge
Dimensions (L x l x H) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 po)
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,1cm
Largeur (impériale) 2,24 in
Largeur (métrique) 5,7cm
Hauteur (impériale) 2,24 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,25 in
Hauteur (métrique) 5,7cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0,64cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Pile d’une durée de vie de 2 ans assurant un ldquo;fonctionnement en continurdquo;, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
À utiliser avec (application) Chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et continu, alarme à un moment précis de la journée, sensation tactile, boutons qui émettent un ldquo;clicrdquo; sonore à chaque pression pour confirmer une action positive
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST