Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres kaléidoscope Traceable™, rouge choquant
Code produit. 11729815 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Gris
Jaune doré
Prune pourpre
Rouge
Vert sapin
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11729815
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile d’une durée de vie de deux ans assurant un fonctionnement en continu, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis. Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis.Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
  • Durée de la minuterie : 27 heures avec une résolution de 0,01 seconde pendant les 30 premières minutes, 1 seconde après celle-ci ; précision de 0,01 %
  • Action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu
  • Alarme de l’heure du jour
  • Toucher tactile, un “clic” donne une action positive
  • Grands chiffres LCD de 0,64 cm (0,25 po)
  • Dimensions : 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2 L × 2,25 W × 0,5 po H)
  • Poids : 28,4g (1 oz)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 24 heures
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Couleur Assortiment
Dimensions (L x l x H) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 po.)
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2,24 in
Largeur (métrique) 5,7 cm
Hauteur (impériale) 2,24 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,25 in
Hauteur (métrique) 5,7 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0,64 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Pile d’une durée de vie de 2 ans assurant un “fonctionnement en continu”, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
À utiliser avec (application) Chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et continu, alarme à un moment précis de la journée, sensation tactile, boutons qui émettent un “clic” sonore à chaque pression pour confirmer une action positive
Quantité 6 Pk.
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST