Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Memory-Loc™
Code produit. 15224036 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
1 sonde en acier inox, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
1 sonde flacon avec câble et 1 sonde en plastique standard de 0,31 po de diamètre x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
2 sonde en acier inox, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
Certificat d’étalonnage traçable NIST avec données, sonde de flacon avec câble de 10 pi, bandes magnétiques, bandes velcro, support béquille pliable et batteries
Deux sondes en plastique standard de diamètre 0,187 x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
Deux sondes flacons de 2,5 x 1 po, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
Une sonde en plastique standard de diamètre 0,187 x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15224036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre enregistreur de données pouvant être utilisé dans les environnements 21 CFR 11
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ peuvent être utilisés dans les environnements 21 CFR 11. Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -58 à 158°F (-50 à 70°C) et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures. Idéal pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs.
  • Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de synchronisation fixes d’une minute
  • Répond aux exigences et recommandations supplémentaires actuelles des CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins
  • Peut être utilisé dans les environnements 21CFR 11, les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être effacées ou modifiées sur l’unité de base
  • Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Capable de stocker plus de 1 million d’observations de température
  • Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire insuffisante, transfert de données USB et état d’alarme actif
  • Traçabilité NIST pour plus de précision
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
  • La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
  • Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
  • Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
  • Toute nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC (ou Mac™) à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
  • Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
  • Les données brutes de l’unité ne peuvent pas être remplacées ou modifiées
  • Le témoin s’allume lorsque 95 % de la mémoire est pleine
Caractéristiques d’enregistrement des données
  • Peut être utilisé dans des environnements nécessitant une conformité 21CFR 11
  • Le thermomètre enregistre deux années d’observations avec un intervalle d’enregistrement d’une minute
  • Le dispositif arrête l’enregistrement lorsque le stockage est plein et n’écrase pas les données enregistrées
  • Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
Caractéristiques de la sonde flacon
  • Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
  • La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
  • Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
  • Répond à toutes les exigences et recommandations actuelles des CDC relatives à la surveillance de la température du stockage des vaccins dans le cadre du programme des vaccins pour enfants
Informations sur la commande
Pile de rechange :Les numérosNº 1111
Spécification
Type Enregistreur de données, thermomètre
Type d’affichage LCD
Étalonnage Sans étalonnage
Types d’alarme Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant
Software Type TraceableLIVE
Description 2 sondes en acier inox
Comprend 2 sonde en acier inox, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles
Certifications/Conformité NIST, ISO/CEI 17025, A2LA, CDC
Interface USB
Types de capteur Capteur de flacon tamponné par température
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Température de fonctionnement (impériale) -58°F à +158°F
Température de fonctionnement (métrique) -72.4°F to +316.4°F
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 141.7 g