Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Memory-Loc™
Thermomètre enregistreur de données pouvant être utilisé dans les environnements 21 CFR 11
181.00€ - 224.00€
Spécification
Type | Enregistreur de données, thermomètre |
---|---|
Software Type | TraceableLIVE |
Certifications/Conformité | NIST, ISO/CEI 17025, A2LA, CDC |
Précision (température) | ± 0,25°C |
Résolution de la température | 0,01° |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15204036
|
Fisherbrand™
93680-39 |
1 sonde flacon avec câble et 1 sonde en plastique standard de 0,31 po de diamètre x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15264026
|
Fisherbrand™
90010-07 |
Certificat d’étalonnage traçable NIST avec données, sonde de flacon avec câble de 10 pi, bandes magnétiques, bandes velcro, support béquille pliable et batteries |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15224036
|
Fisherbrand™
93680-52 |
2 sonde en acier inox, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15284026
|
Fisherbrand™
93680-27 |
Une sonde en plastique standard de diamètre 0,187 x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15274026
|
Fisherbrand™
90013-66 |
Deux sondes flacons de 2,5 x 1 po, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15214036
|
Fisherbrand™
93680-46 |
1 sonde en acier inox, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15294026
|
Fisherbrand™
93680-33 |
Deux sondes en plastique standard de diamètre 0,187 x 0,75 po de long avec câble, adaptateur secteur, support, bandes magnétiques Velcro, support mural, piles |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ peuvent être utilisés dans les environnements 21 CFR 11. Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -58 à 158°F (-50 à 70°C) et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures. Idéal pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs.
- Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de synchronisation fixes d’une minute
- Répond aux exigences et recommandations supplémentaires actuelles des CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins
- Peut être utilisé dans les environnements 21CFR 11, les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être effacées ou modifiées sur l’unité de base
- Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
- Capable de stocker plus de 1 million d’observations de température
- Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
- Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire insuffisante, transfert de données USB et état d’alarme actif
- Traçabilité NIST pour plus de précision
- Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
- Poids : 5 oz
- La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
- Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
- Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
- Toute nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC (ou Mac™) à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
- Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
- Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
- Les données brutes de l’unité ne peuvent pas être remplacées ou modifiées
- Le témoin s’allume lorsque 95 % de la mémoire est pleine
- Peut être utilisé dans des environnements nécessitant une conformité 21CFR 11
- Le thermomètre enregistre deux années d’observations avec un intervalle d’enregistrement d’une minute
- Le dispositif arrête l’enregistrement lorsque le stockage est plein et n’écrase pas les données enregistrées
- Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
- Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
- La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
- Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
- Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
- Répond à toutes les exigences et recommandations actuelles des CDC relatives à la surveillance de la température du stockage des vaccins dans le cadre du programme des vaccins pour enfants
Informations sur la commande
Pile de rechange :Les numérosNº 1111
Spécification
Enregistreur de données, thermomètre | |
NIST, ISO/CEI 17025, A2LA, CDC | |
0,01° | |
-58°F à +158°F | |
5 oz |
TraceableLIVE | |
± 0,25°C | |
-50°C à +70°C | |
-72.4°F to +316.4°F | |
141.7 g |