Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur enregistreur de données USB à température très basse Traceable™ Memory-Loc™
Code produit. p-8015414 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Memory-Loc, 1 sonde
Memory-Loc, 2 sondes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15580765
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre enregistreur de données pouvant être utilisé dans les environnements 21 CFR 11
Thermomètre enregistreur de données pouvant être utilisé dans les environnements définis par la norme 21 CFR 11
Les thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Memory-Loc™ Fisher Scientific™ peuvent être utilisés dans les environnements définis par la norme 21 CFR Partie 11. Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -90°C à 105°C (-130°F à 221°F) et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures. Idéal pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les bains à sec et les incubateurs.
  • Thermomètre enregistreur de données avec intervalles de synchronisation fixes d’une minute
  • Répond aux exigences CDC actuelles et aux recommandations supplémentaires concernant l’entreposage et la surveillance des vaccins
  • Peut être utilisé dans les environnements de la norme 21 CFR Partie 11. Les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être effacées ou modifiées sur l’unité de base
  • Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Capable de stocker plus de 1 million d’observations de température
  • Récupération aisée des données ; l’unité peut rester utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : batterie faible, mémoire insuffisante, transfert de données USB et alarme active
  • Traçabilité NIST pour plus de précision
  • Dimensions du boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
  • Poids : 5 oz.
Alarmes élevées / faibles et horodatage
  • La fonction de suivi des alarmes mémorise chaque événement d’alarme qui détaille le moment auquel l’alarme s’est produite, et celui auquel l’unité est revenue à des valeurs normales
  • Les indicateurs d’état d’alarme comprennent des LED, des alertes sonores et des segments LCD clignotants
  • Les données de dix événements d’alarme différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus récent visible sur l’écran
Transfert de données USB
  • Nouvelle fonctionnalité qui permet de transférer les données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC (ou un Mac™) à l’aide d’une clé USB (non fournie)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface avec l’ordinateur
  • Chaque thermomètre possède un identifiant unique qui permet d’utiliser plusieurs unités au même endroit
  • Les données brutes de l’unité ne peuvent pas être écrasées ou modifiées
  • L’indicateur s’allume dès que la mémoire est pleine à 95 %
Fonctions d’enregistrement des données
  • Possibilité d’utiliser dans les environnements qui nécessitent une conformité à la norme 21 CFR Partie 11
  • Le thermomètre enregistre deux années d’observations avec un intervalle d’enregistrement d’une minute
  • L’appareil arrête l’enregistrement dès que la mémoire est pleine et n’écrase pas les données enregistrées
  • Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
Spécifications
  • Plage de températures : -90°C à 105°C (-130°F à 221°F)
  • Résolution de la température : 0,01°
  • Précision : ±0,2°C
  • Points d’étalonnage : -80°C, -40°C, 0°C et 100°C
  • La référence 15-079-622 comprend (1) sonde en acier inox 316 avec sonde avec DTR en platine
  • La référence 15-079-623 comprend (2) sondes en acier inox 316 avec sondes avec DTR en platine
Spécification
Type Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données
Type d’affichage LCD
Étalonnage Calibré
Types d’alarme LED visuelle, alerte audio, segment LCD clignotant, Audible, Segment à LCD clignotant
Software Type TraceableLIVE
Interface USB
Modèle Memory-Loc, 1 sonde
Types de capteur Platine RTD, capteur de flacon tamponné par température
Précision (température) plusmn;0,2°°C
Plage -90°C à plus;105°C (-130F à plus;221F)
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) -130°F to 221°F
Plage de températures (métrique) -90°C à +105°C