Learn More
Alla France™ Densimètre pour huile minérale traçable
Click to view available options
Plage de densité relative:
API 29 à 41°
API 9 à 21°
Conditionnement:
1 pièce
Description
Densimètre API
• Température de référence 15°C
• Echelle °API selon l'American Petroleum Society
• Série API
• Température de référence 15°C
• Echelle °API selon l'American Petroleum Society
• Série API
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre pour huile minérale traçable |
| Précision | ± 0,1°API |
| Longueur (métrique) | 335 mm |
| Plage Baumé | API 9 à 21° |
| Plage de densité relative | API 9 à 21° |