Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à infrarouge sans contact Traceable™
Code produit. p-203736 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +400°C
-60°C à +500°C
Plage de températures (impériale):
-4°F à +752°F
-76°F à +932°F
0°F à 788°F
Longueur (métrique) globale:
152 mm
178 mm
197 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729785
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1. Les thermomètres IR Fisher Scientific™ Traceable™ sans contact sont parfaits pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique.
  • Si une unité possède un champ de vue de 7:1 et que le thermomètre est tenu à 14 po (35,6 cm) de l’objet, il lit les rayonnements IR émettant à partir d’une zone d’un diamètre de 2 po (5,1 cm).
  • Commuter pour voir les échelles Celsius ou Fahrenheit Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible.
  • Les modèles 15-077-57 et 06-664-39 assurent des mesures précises à l’aide d’un contrôle réglable pour tenir compte des différences d’émissivité IR de surface des objets.
  • Échantillonnage d’une seconde, bouton de rétroéclairage, mémorisation des mesures, indicateur de batterie faible et plages doubles.
Remarque : Non destinée à un usage médical.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique. (Non destinée à un usage médical.)
Comprend Deux piles AAA, dragonne
Longueur (impériale) globale 7 po
Longueur (métrique) 178 mm
Longueur (métrique) globale 178 mm
Durée de mesure 1 sec.
Résolution
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 0,17kg
Type de produit Infrared Thermometer Gun
Température max. (impériale) 932°F
Température max. (métrique) 500°C
Température (impériale) min. -76°F
Température min. (métrique) - 60°C
Plage de températures (impériale) -76°F à +932°F
Plage de températures (métrique) -60°C à +500°C
Calibrated Oui
Type de batterie AAA
Précision ±2°C ou 2 %
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 3.8 cm