Learn More
Producteur de matériau de référence certifié (CRM) pour étalons d’étalonnage de la conductivité Traceable™ One-Shot™, Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Idéal pour les applications de laboratoire ou sur le terrain
Les étalons de conductivité à usage unique étalonnent tous les conductimètres et toutes les sondes pour une précision maximale. Éliminez les risques de contamination éventuelle externe des récipients. L'étalonnage est effectué dans le flacon étalon.
Calibrage dans le conteneur— zéro contamination
- Traçable à NIST (Institut national des normes et de la technologie)
- Précision : le certificat indique une incertitude ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25%
- 100 % compatible avec tous les conductimètres
- Accréditations A2LA ISO 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
- Comprend un tableau de température individuel et des instructions d'étalonnage étape par étape
- Unités étiquetées (micromhos/microsiemens, ohms, pièces par million/TDS)
- Usage unique. Élimine les risques de contamination externe. Chaque étalon contient 100 ml.
L'assortiment (09-328-20) contient un exemplaire de chaque référence suivante : 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Informations sur la commande
Chaque flacon contient 100 ml
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Conductivity Standard |
| Conditionnement | 6/boîte |
| Conductivité | 100 μm |
| Technique | Étalonnage de l’instrument de conductivité |
| Couleur | Transparent |
| pH | 7 |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type de solution | Solution d’étalonnage |
| Type | Étalon de conductivité |
| Afficher plus |