Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry™
Code produit. 11785843 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Précision:
±1°C
± 1°F
Conditionnement:
1 pièce
Plage de températures (impériale):
-58°F à +158°F
Code produit. 11785843
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Affiche simultanément les températures basse, haute et réelle. Le thermomètre Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ indique immédiatement si le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de température spécifiée et contrôle la température de toute expérience, même lorsque vous vous absentez.
  • Le capteur et le câble de 10 pi (3 m) peuvent être placés sous l’eau, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur
  • Le petit diamètre de câble (1,5 mm) permet de fermer les portes du réfrigérateur
  • Fonctionnement simple avec un seul bouton de réinitialisation des mémoires haute / basse
  • Le support de montage de fil de sonde permet de facilement positionner le capteur
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux chocs de l’unité est doté d’un support à ouverture rabattable, d’un crochet suspendu en plastique, d’un aimant et d’un ruban de montage Velcro™
Spécifications
  • Plage : De -50°C à +70°C (de -58°F à +158°F)
  • Résolution : 1°
  • Précision : ± 1°C
  • Dimensions : 2,68 × 2,68 × 0,76pouce (67 × 67 × 19mm)
  • Poids : 0,1 oz (4g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,4 in
Dimensions (L x l x H) 6,3 x 6,6 cm (2,5 x 2,6in.)
À utiliser avec (application) Vérifie que le bain-marie, le congélateur ou l’incubateur se trouve dans la plage de températures spécifiée
Comprend Rapport d’étalonnage Traceable fourni par le fabricant, matériel de montage et une pile
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (métrique) 63 mm
Longueur (métrique) du câble 304,8 cm
Résolution 1°C
Poids (impériale) 1,87 oz.
Poids (métrique) 53 g
Largeur (impériale) 2,6 in
Longueur (impériale) 2,5 in
Température max. (métrique) 70°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Précision ±1°C
Largeur (métrique) 6,6 cm