Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données haute température TraceableLIVE™ avec notification à distance
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de capteur:
1 sonde avec DTR platine, sonde 316 en acier inoxydable
2 sondes avec DTR platine, sondes 316 en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
L’abonnement TraceableLIVE est requis
Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques, où que vous soyez. Avec TraceableLIVE™, restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel. Grâce à l’application TraceableLIVE™ ou en consultant le site Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur, consultez vos conditions environnementales actuelles, contrôlez les paramètres de vos alarmes, parcourez votre historique d’enregistrement de données, examinez et générez des rapports ou accordez un accès aux données à d’autres membres de l’équipe, entre autres.
- Idéal pour tout environnement à haute température jusqu’à 300°C (572°F)
- Le câble métallique peut être placé dans des étuves et des incubateurs
- Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
- Connexion à une connexion Wi-Fi existante
- Application cloud—aucun logiciel nécessaire
- Réception de notifications push mobile / par e-mail / par SMS
- Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée sécurisée
- Étalonnage de la température en plusieurs points (0°C, 100°C, 200°C et 290°C)—traçable selon les normes NIST
Spécification
Spécification
| Type | Temperature Datalogger |
| Type d’affichage | Digital |
| Mémoire des données | Illimité sur Traceablelive.com |
| Étalonnage | 0°C, 100°C, 200°C et 290°C |
| Types d’alarme | Alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible, Visual |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Type de batterie | Alcaline AAA |
| Autonomie de la batterie | 6 mois |
| Certifications/Conformité | NIST, ISO 17025, A2LA |
| Types de capteur | 2 sondes avec DTR platine, sondes 316 en acier inoxydable |
| Afficher plus |