Learn More
Fisherbrand™ Codes promo d’abonnement TraceableLIVE™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Code promo d’abonnement premium de 1 an
Code promo d’abonnement premium de 2 an
code promo d’abonnement standard de 1 an
code promo d’abonnement standard de 2 an
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les produits TraceableLIVE™ surveillent en toute sécurité vos environnements critiques et avertissent votre smartphone, votre tablette ou votre PC en cas de problème. Profitez des notifications pour avoir l’esprit tranquille : tous les membres de votre équipe peuvent recevoir des e-mails, des SMS et des notifications push sur les environnements que vous surveillez.
- Affichage à distance de l’historique d’enregistrement des données
- Génération de rapports et contrôle des paramètres d’alarme en toute simplicité
- Les produits Traceable™ sont étalonnés selon les normes NIST pour répondre plus facilement aux exigences en matière de qualité et de réglementation
- Envoi simplifié des rapports de données numériques chaque fois que vous en avez besoin
- Personnalisation de votre rapport en fonction du lieu, de l’appareil, de la plage de dates et du format du rapport
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Appareils Traceable™ compatibles |
| Certifications/Conformité | Conformité avec la norme 21 CFR Part 11 |
| Description | Code promo d’abonnement premium de 1 an |
| Type de produit | Code promo |
| À utiliser avec (application) | Surveillance dans le cloud |
| Comprend | Carte avec code promo et code QR uniques |