Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre / thermomètre enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ avec système de notification à distance
Product Code. 15671904 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Plage de températures (métrique):
0,00°C à 50,00°C
0,00°C à 60,00°C
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Product Code. 15671904
Only null left
Add to basket
Add to basket
Restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel. Affichez les températures et les humidités actuelles, contrôlez les paramètres d’alarme, affichez l’historique de l’enregistrement des données et générez des rapports à l’aide de TraceableLIVE™ ou consultez Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur.
Restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel.Affichez les températures et les humidités actuelles, contrôlez les paramètres d’alarme, affichez l’historique de l’enregistrement des données et générez des rapports à l’aide de l’application TraceableLIVE™ ou consultez Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur.
  • Surveiller la température, l’humidité et bien plus encore
  • Surveiller sur place ou à distance ; l’appareil se connecte aux périphériques WiFi connectés au WiFi existant
  • Alertes : alarme d’humidité, température, perte de connectivité, pile faible
  • Applications basées sur le cloud, ce qui signifie qu’aucune installation logicielle locale n’est requise ; interfaces web, Android et iOS
  • Réception de notifications PUSH MOBILE / PAR E-MAIL / PAR SMS
  • Transmission et suivi en permanence des données via une connexion SSL cryptée SÉCURISÉE
  • Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans tout un réseau d’établissements
  • Étalonnage de l’humidité à plusieurs points traçable NIST accrédité
  • Nécessite l’abonnement TraceableLIVE™ ; l’abonnement gratuit peut comporter 3 périphériques maximum
Remarque : Nécessite un abonnement TraceableLIVE™. Consulter le site traceablelive.com pour plus de détails.
Specifications
Type Hygrometer Datalogger
Type d’affichage Digital
Types d’alarme Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Comprend Capteur de température d’ambiance, guide de démarrage rapide, batteries, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceable™
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Précision (humidité relative) plusmn;3 % HR [20 à 80] % HR, plusmn;5 % HR dans le cas contraire
Précision (température) plusmn;0,4°C
Plage d’humidité 0 à 100%
Résolution (humidité relative) 0,01%
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) 32°F to 122°F
Plage de températures (métrique) 0,00°C à 50,00°C