Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données utilisateur unique TraceableOne™ 10/boîte
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
10/boîte
Types d’alarme:
Préprogrammé entre -20deg;C et - 15deg;C
Préprogrammé entre 2deg;C et 8deg;C
Mémoire des données:
Intervalle d’enregistrement de 1 minutes, durée d’enregistrement de 10 jours
Intervalle d’enregistrement de 10 minutes, durée d’enregistrement de 90 jours
Intervalle d’enregistrement de 3 minutes, durée d’enregistrement de 30 jours
Intervalle d’enregistrement de 6 minutes, durée d’enregistrement de 60 jours
Conditionnement:
10 pièces
Description
- L’enregistreur génère un rapport PDF
- Téléchargez-le directement sur votre PC
- Aucun logiciel requis
- Compact
- Usage unique
- Les LED clignotant en rouge et en vert indiquent si l’enregistreur enregistre des données, s’il a arrêté l’enregistrement et si une alarme a été déclenchée
- Appuyez sur démarrer pour commencer l’enregistrement des données de température cruciales, avec un délai de 30 minutes avant le début de la journalisation
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données à usage unique |
| Mémoire des données | Intervalle d’enregistrement de 1 minutes, durée d’enregistrement de 10 jours |
| Étalonnage | Oui |
| Types d’alarme | Préprogrammé entre 2deg;C et 8deg;C |
| Software Type | Aucun logiciel requis, téléchargez les données au format de rapport PDF |
| Description | 10/boîte |
| Comprend | Certificat Traceable de calibrage par lot |
| Indice IP | IP 67 |
| À utiliser avec (application) | Échantillons pour transport réfrigéré |
| Précision (température) | plusmn;0,5°C de -20° à 40°C, sinon plusmn;1°C |
| Afficher plus |