Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à -15°C
2°C à 8°C
Mémoire des données:
16 000 lectures, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 relevés, 10 jours, 1 minute d’intervalle
16 000 relevés, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle
16 000 relevés, 90 jours, 10 minute d’intervalle
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
- Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
- La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
- Code-barres pour une lecture en interne
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Spécification
| Mémoire des données | 16 000 relevés, 10 jours, 1 minute d’intervalle |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à -15°C |