Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
Code produit. 17367619 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à -15°C
2°C à 8°C
Mémoire des données:
16 000 lectures, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 relevés, 10 jours, 1 minute d’intervalle
16 000 relevés, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle
16 000 relevés, 90 jours, 10 minute d’intervalle
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 17367619
Marque: Fisherbrand™ 1800405
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’enregistreur de température USB à usage unique TraceableOne™ génère automatiquement un rapport de données PDF via le port USB.
  • Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
  • Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
  • La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
  • Code-barres pour une lecture en interne
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Mémoire des données 16 000 lectures, 30 jours, 3 minute d’intervalle
Plage de températures (métrique) -20°C à -15°C