Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1301MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS offrent un bleeding faible et une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles comme les ECD et MS.
- Phase à polarité faible à modérée, 6 % de cyanopropylphényl / 94 % de diméthyl polysiloxane
- Grande longévité
- Excellente inertie
- Équivaut à la phase USP G43
- Semblable à : Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Alcools
- Matières organiques volatiles
- Composés oxygénés
- Solvants résiduels
Spécification
Spécification
| Température max. | 260/280°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de solvants résiduels, ECD et GC/MS pour les composés organiques volatils, ECD et GC/MS pour oxygénats, ECD et GC/MS pour solvants résiduels |
| Épaisseur du film | 1,4 µm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Afficher plus |