Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-17SilMS
Code produit. p-6817038 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,18mm
0,25 mm
0,32mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,25 µm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13498018
Marque: Thermo Scientific™ 260722750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à cette colonne GC à faible bleeding dotée d’une inertie supérieure.
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS. La colonne présente un profil de stabilité et de performance parfait pour la séparation de composés environnementaux actifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase à polarité moyenne similaire à 50 % au phénylméthylpolysiloxane
  • Haute stabilité thermique — températures maximales de 340° à 360°C
Applications
  • HAP
  • Pesticides et herbicides
  • Esters de phtalate
  • Triglycérides
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre les cycles et entre les lots
Recommandés pour :
  • Herbicides
  • HAP
  • Pesticides
  • Esters de phtalate
Autres utilisations
  • Triglycérides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Stérols végétaux
  • Pyréthroïdes
Semblable à :
  • DB-17ms
  • VF-17ms
  • CP-Sil 24 CB
  • ZB-50
  • BPX-50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 340/360°C
À utiliser avec (application) Analyse des esters de phthalate, GC/MS pour pesticides et herbicides, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides
Longueur (métrique) 10 m
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Type d’USP G3
Gamme de produits TraceGOLD
Épaisseur du film 0,15 μm