Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Choisissez cette colonne GC apolaire pour bénéficier d’un rapport signal-bruit, d’une sensibilité et d’une intégrité MS optimum.
Marque:  Thermo Scientific™ 26099-2840
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10046744
  • 459.95€ / 1 pièce
En stock
Description
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum dans un large éventail d’applications, la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS apolaire constitue un excellent choix.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G2
  • Bleeding exceptionnellement faible
  • Applications :
  • Hydrocarbures
  • Biphényles polychlorés (PCB)
  • Stupéfiants
  • Composés organiques de la gamme essence (GRO)
  • Gaz de raffinerie
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Hydrocarbures
  • GRO
  • Stupéfiants
  • PCB
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
  • Semblable à :
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB à faible bleeding / MS
Spécification
Spécification
0,25 mm
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC / MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC / MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides
15 m
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 15 m de longueur
G2
TraceGOLD
330 / 350°C pour colonnes standard ; 430°C pour colonnes métalliques
0,5 µm
Apolaire