Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MS
Code produit. 10429154 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
10 m
12 m
15m
15 m
20 m
30 m
30 m
40 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10429154
Marque: Thermo Scientific™ 260A047P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Choisissez cette colonne GC apolaire pour bénéficier d’un rapport signal-bruit, d’une sensibilité et d’une intégrité MS optimum.
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum dans un large éventail d’applications, la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS apolaire constitue un excellent choix.
  • Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Équivaut à la phase USP G2
  • Bleeding exceptionnellement faible
Applications :
  • Hydrocarbures
  • Biphényles polychlorés (PCB)
  • Stupéfiants
  • Composés organiques de la gamme essence (GRO)
  • Gaz de raffinerie
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Hydrocarbures
  • GRO
  • Stupéfiants
  • PCB
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB à faible saignement/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 340/360°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-1
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse environnementale, GC/MS pour les analyses environnementales
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire