Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MS
Code produit. 15237488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
10 m
12 m
15m
15 m
20 m
30 m
30 m
40 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15237488
Marque: Thermo Scientific™ 260995780
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Choisissez cette colonne GC apolaire pour bénéficier d’un rapport signal-bruit, d’une sensibilité et d’une intégrité MS optimum.
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Pour obtenir un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité MS optimum dans un large éventail d’applications, la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS apolaire constitue un excellent choix.
Conçue pour des performances supérieures : apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane Équivaut à USP G2 Bleeding exceptionnellement faible Applications : hydrocarbures Biphényles polychlorés (PCB) Stupéfiants Composés organiques de la gamme essence (GRO) Gaz de raffinerie Huiles essentielles Pesticides Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie : son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations. La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité. La réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre d’un cycle à l’autre et d’un lot à l’autre. Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser. Recommandée pour : hydrocarbures Composés organiques de la gamme essence Stupéfiants PCB Autres utilisations : composés aromatiques chlorés Pesticides organochlorés Pesticides organophosphorés Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Paraffines Polywax Pyréthroïdes Semi-volatils Xylènes Équivaut à : Rxi™-1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™-1Equity™-1VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330 / 350°C pour colonnes standard ; 430°C pour colonnes métalliques
Diamètre (métrique) 0,18 mm
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1 MS
Type d’USP G2
À utiliser avec (application) GC/MS pour hydrocarbures, impuretés de solvants, congénères PCB et mélanges d’Aroclor, GC/MS pour la distillation simulée, les stupéfiants, les gaz odorants naturels, les huiles essentielles et les pesticides
Épaisseur du film 0,18 μm
Longueur (métrique) 20 m
Polarité Apolaire
Description TG-1 MS 20 m x 0,18 mm x 0,18 μm