Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-200MS
Code produit. 13488018 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
20 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
13488018 20 m 1 pièce
13478018 10 m 1 pièce
2 options
Code produit. 13488018
Marque: Thermo Scientific™ 260842760
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes à polarité moyenne exceptionnellement inertes présentant une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles
  • Phase polaire, phase solide trifluoropropylméthyl polysiloxane résolvant les composés qui ne peuvent pas l’être par les phases phényl et cyano
  • Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
  • Adaptée à une utilisation avec des détecteurs sensibles tels que les ECD, NPD et MS
  • Colonne de confirmation en combinaison avec une autre colonne GC
  • Équivaut à la phase USP G6
  • Similaire à Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. -20 à 320/340 C
Longueur (impériale) du capillaire 65,61 pieds
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
À utiliser avec (application) Analyse de silice
Épaisseur du film 0,15 μm
Longueur (métrique) 20 m