Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-200MS
Código de producto. 15810900 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15810900
Marca: Thermo Scientific™ 260841550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre grâce à une colonne GC à faible bleeding avec une phase exceptionnellement inerte.
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre à l’aide de la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La colonne TraceGOLD TG-200MS possède une phase exceptionnellement inerte avec une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles.
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Phase polaire, phase solide trifluoropropylméthyl polysiloxane pour résoudre les composés qui ne peuvent pas être traités par phases phényle et cyano
  • Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
  • Convient pour une utilisation avec des détecteurs sensibles, notamment des détecteurs électrochimiques, des détecteurs de phosphore azoté et des spectromètres de masse
  • Appropriée pour une utilisation comme colonne GC de confirmation
Applications :
  • Solvants
  • Fluorocarbures
  • Alcools et cétones
  • Silanes
  • Glycols
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Solvants
  • Fluorocarbures
  • Alcools et cétones
  • Silanes
  • Glycols
  • Autres utilisations :
  • Herbicides
  • Pesticides organochlorés
  • Phénols
  • Semblable à :
  • RTX™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Température max. 320/340°C
    Diamètre (métrique) 0,32 mm
    Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
    Gamme de produits TraceGOLD
    Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-200 MS
    Type d’USP G6
    À utiliser avec (application) Analyse des silanes, ECD, NPD et GC/MS pour les fluorocarbones, ECD, NPD et GC/MS pour les alcools et les cétones, ECD, NPD et GC/MS pour silanes, ECD, NPD et GC/MS pour glycols
    Épaisseur du film 0,25 μm
    Longueur (métrique) 60 m
    Polarité Mi-polaire
    Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
    Corrección del contenido de un producto
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado