Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-200MS
Code produit. p-4522546 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15810900
Marque: Thermo Scientific™ 260841550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre grâce à une colonne GC à faible bleeding avec une phase exceptionnellement inerte.
Résolvez les composés que les phases phényle et cyano ne peuvent pas résoudre à l’aide de la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La colonne TraceGOLD TG-200MS possède une phase exceptionnellement inerte avec une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles.
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Phase polaire, phase solide trifluoropropylméthyl polysiloxane pour résoudre les composés qui ne peuvent pas être traités par phases phényle et cyano
  • Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
  • Convient pour une utilisation avec des détecteurs sensibles, notamment des détecteurs électrochimiques, des détecteurs de phosphore azoté et des spectromètres de masse
  • Appropriée pour une utilisation comme colonne GC de confirmation
Applications :
  • Solvants
  • Fluorocarbures
  • Alcools et cétones
  • Silanes
  • Glycols
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents et son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Solvants
  • Fluorocarbures
  • Alcools et cétones
  • Silanes
  • Glycols
  • Autres utilisations :
  • Herbicides
  • Pesticides organochlorés
  • Phénols
  • Semblable à :
  • RTX™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Température max. 320/340°C
    Diamètre (métrique) 0,32 mm
    Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
    Gamme de produits TraceGOLD
    Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-200 MS
    Type d’USP G6
    À utiliser avec (application) Analyse des silanes, ECD, NPD et GC/MS pour les fluorocarbones, ECD, NPD et GC/MS pour les alcools et les cétones, ECD, NPD et GC/MS pour silanes, ECD, NPD et GC/MS pour glycols
    Épaisseur du film 0,25 μm
    Longueur (métrique) 60 m
    Polarité Mi-polaire