Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS AMINE
Code produit. 10035874 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10035874
Marque: Thermo Scientific™ 260922850
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic. Rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS pour amines utilisent une surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic et rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
  • Phase de polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthyl polysiloxane
  • Développée pour l’analyse des composés basiques actifs sans dérivation
  • Permet également l’analyse des composés neutres et des composés adsorbants avec des groupes d’oxygène susceptibles de se lier à l’hydrogène
  • Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
  • Amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et éthanolamines
  • Composés hétérocycliques contenant de l’azote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Température max. 220°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Amine TraceGOLD™ TG-35 MS
À utiliser avec (application) GC/MS amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 15 m de longueur
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.