Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS AMINE
Code produit. 10585035 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10585035
Marque: Thermo Scientific™ 260922840
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic. Rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS pour amines utilisent une surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic et rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
  • Phase de polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthyl polysiloxane
  • Développée pour l’analyse des composés basiques actifs sans dérivation
  • Permet également l’analyse des composés neutres et des composés adsorbants avec des groupes d’oxygène susceptibles de se lier à l’hydrogène
  • Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
  • Amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et éthanolamines
  • Composés hétérocycliques contenant de l’azote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 220°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Amine TraceGOLD™ TG-35 MS
À utiliser avec (application) GC/MS amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 15 m de longueur