Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
- Équivaut à la phase USP G27
- Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés semi-volatils
- Phénols
- Amines
- Solvants résiduels et impuretés de solvants
- Stupéfiants
- Pesticides
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/350°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Afficher plus |