Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Code produit. 15207488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
20 m
30 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15207488
Marque: Thermo Scientific™ 260985820
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl/95 % diméthyl polysiloxane
  • Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Exceptionnellement Inerte idéale pour l’analyse de composés actifs
  • Équivaut à la phase USP G27
  • Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés semi-volatils
  • Phénols
  • Amines
  • Solvants résiduels et impuretés de solvants
  • Stupéfiants
  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330/350°C
Diamètre (métrique) 0,2 mm
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
Épaisseur du film 0,33 µm
Longueur (métrique) 12 m
Polarité Faiblement polaire
Description TG-5 MS 12 m x 0,2 mm x 0,33 μm