Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes GC TraceGOLD™ TG-5MS avec dispositif de protection
Code produit. p-4522441 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
20 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Granulométrie:
0,18 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11870453
Marque: Thermo Scientific™ 260981435
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue.
Prolongez la durée de vie de la colonne et obtenez des résultats plus homogènes sur une période plus longue. Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS avec SafeGuard offrent l’avantage d’un dispositif de protection SafeGuard intégré pour protéger la colonne.
  • Avec SafeGuard intégré
  • Disponibles en plusieurs phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 330/350°C (colonnes standard), 430°C (colonnes en métal)
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
Granulométrie 0,25 μm
Plage de températures -60°C à +330 / 350°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Faiblement polaire