Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Code produit. 15297478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15297478
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260965820
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère, pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, une déteinte réduite et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
  • Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Conçues pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
  • Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
  • Composés aromatiques polycycliques
  • Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
  • Phtalates
  • Phénols
  • Amines
  • Phosphates organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 330/350°C
Diamètre (métrique) 0.2 mm
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
Épaisseur du film 0,33 μm
Longueur (métrique) 12 m
Polarité Low-Polar
Description TG-5SilMS 12m x 0.2mm x 0.33µm