Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5SilMS
Code produit. p-4522485 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,15 µm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11521174
Marque: Thermo Scientific™ 260965800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Incorpore des groupes phényles dans la chaîne principale polymère, pour une meilleure stabilité thermique, un bleeding réduit et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS incorporent des groupes phényl dans la structure polymère pour une meilleure stabilité thermique, une déteinte réduite et une susceptibilité à l’oxydation moindre.
  • Phase silarylène à polarité faible présentant une sélectivité comparable à celle d’une phase 5% diphényl/95% diméthyl polysiloxane
  • Conçue pour un bleeding faible et une inertie exceptionnelle
  • Semblables aux colonnes DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
  • Recommandé dans les cas suivants :
  • Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions
  • Composés aromatiques polycycliques
  • Hydrocarbures, hydrocarbures chlorés compris
  • Phtalates
  • Phénols
  • Amines
  • Phosphates organiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Température max. 330/350°C
    Diamètre (métrique) 0,18 mm
    Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
    Gamme de produits TraceGOLD
    Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-5 SilMS
    Type d’USP G27, G36
    À utiliser avec (application) Applications GC/MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC/MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC/MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés
    Épaisseur du film 0,18 μm
    Longueur (métrique) 40 m
    Polarité Faiblement polaire