Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-ALC Plus II
Code produit 15294533 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
1,2 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
15294533 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
13456846 30 m 0,53 mm 1,2 μm 1 pièce
15234543 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15294533 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260632240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez une séparation complète et rapide des alcools dans le sang et d’autres composés volatils par chromatographie en phase gazeuse à espace de tête avec les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC.
Réalisez une séparation complète et rapide des alcools dans le sang par chromatographie en phase gazeuse (GC) à espace de tête avec les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC. Ces colonnes sont également idéales pour l’analyse d’autres composés volatils, notamment les anesthésiques inhalants maltraités, le γ-hydroxybutyrate (GHB), la γ-butyrolactone (GBL), les glycols et les solvants industriels courants. Les colonnes TraceGOLD TG-ALC présentent un faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents. Remarque : L’analyse de l’alcool dans le sang nécessite une confirmation à colonne double lors de l’utilisation de la méthode GC-FID
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TG-ALC Plus II
À utiliser avec (application) GC-MS
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m