Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR
Code produit. 10467714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10467714
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260825030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Redéfinissez vos attentes en matière de colonnes de GC à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR
Redéfinissez vos attentes en matière de GC-MS à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR qui sont spécifiquement conçues avec un polymère et un traitement de surface pour palier aux problèmes typiques des colonnes à polarité élevée.
Conçue pour offrir des performances exceptionnelles.
  • Phase hautement polaire, 90% biscyanopropyl/10% phénylcyanopropyl polysiloxane, non greffée
  • Moment dipolaire fort et sélectivité élevée pour les composés cis/trans ou les composés présentant des liaisons doubles conjuguées
  • Équivaut aux USP G8 et G48
Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras cis/trans (FAME)
  • Dioxines
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Autres utilisations :
  • Alcools
  • Aldéhydes
  • Biodiesel–FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™-2330
  • SP™-2330
  • SP™-2380
  • SPB™-2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Température max. 260/275°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-Polar
Type d’USP G8, G48
À utiliser avec (application) Analyse des dioxines, GC/MS de dioxines
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 105 m
Polarité Hautement polaire
Description Épaisseur de 0,2 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 105 m de longueur
Visa mer Visa mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.