Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VRX
Code produit. 11531164 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
105m
20 m
30m
30 m
40 m
60m
60 m
75m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11531164
Marque: Thermo Scientific™ 260813390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
  • Phase stationnaire exclusive
  • Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
  • Parfaitement adaptées aux méthodes EPA 502.2, 524.2, 8021 et 8260 des États-Unis
  • Similaires aux DB-VRX, Rtx-VRX
Recommandé dans les cas suivants :
  • Polluants organiques volatils
  • Composés aromatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-VRX
À utiliser avec (application) Analyse des polluants organiques volatils, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8021 des États-Unis
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire
Description 30 m x 0,32 mm x 1,80 µm