Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Code produit. 10299304 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10299304
Marque: Thermo Scientific™ 260862240
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne.
Identifiez les analytes de base avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées sans dérivatisation ou amorçage de colonne grâce aux colonnes Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylèneglycol désactivé vis-à-vis des bases
  • Absorption réduite et réponse accrue pour les composants basiques
  • Pas adaptée à une utilisation avec de l’eau ou des alcools
  • Applications :
  • Amines
  • Alkylamines
  • Diamines
  • Autres composés basiques
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Autres utilisations :
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Aldéhydes
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Huiles essentielles
  • Semblable à :
  • CAM
  • Amine Carbowax™
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 200/220°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS B
À utiliser avec (application) GC/MS pour amines, GC/MS pour les alkylamines, GC/MS pour les diamines, GC/MS pour les composés de base
Plage de températures 40°C°C à 220°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur