Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard
Code produit 11870443 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11870443 30 m 0,25 mm 1 pièce
11880443 30 m 0,32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11870443 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260881421
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding.
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. La colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard offre une durée de vie de colonne analytique étendue sans compromettre les performances.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-WAXMS
Type d’USP G14, G15, G16, G20, G39
À utiliser avec (application) GC-MS
Granulométrie 0,25 μm
Plage de températures 40°C°C à 260°C
Longueur (métrique) 30 m