Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. La colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard offre une durée de vie de colonne analytique étendue sans compromettre les performances.
- Mêmes performances et profil de stabilité que la colonne GC TraceGOLD TG-WaxMS
- Protection intégrée sur la colonne GC pour une durée de vie prolongée de la colonne analytique
- Aucun effet sur les performances lors de la coupe de la colonne pendant les opérations de maintenance courante
- Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
- Composés aromatiques et huiles essentielles
- Solvants
- Isomères de xylène
- Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Utilisations recommandées :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
- Solvants
- Xylènes
- Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines - aliphatiques
- Amines - composé aromatique
Semblable à :
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| À utiliser avec (application) | GC-MS |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | 40°C°C à 260°C |
| Longueur (métrique) | 30 m |