Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-XLBMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Choisissez ces colonnes qui offrent une colonne à faible polarité et à faible bleeding adaptée à un large éventail d’applications.
- Phase stationnaire exclusive
- Sélectivité unique
- Similaires aux DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- Congénères de PCB
- HAP
Spécification
Spécification
| Température max. | 340/360°C |
| Diamètre (métrique) | 0,18 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,18 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| À utiliser avec (application) | Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les congénères PCB, GC/MS pour PAH, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor |
| Épaisseur du film | 0,18 μm |
| Longueur (métrique) | 20 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Description | 20 m x 0,18 mm x 0,18 μm |